Merck
AMBH2D702543
Ambeed, Inc.
3-Phenylimidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
3-phenyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c12-8-6-10-9(13)11(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)
InChI Key
RUEGAVIENIPHGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2221-13-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2221-13-8.html