Merck
AMBH2D701CF4
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-(oxazol-5-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-13-9-4-7(11)2-3-8(9)10-5-12-6-14-10/h2-6H,11H2,1H3
InChI Key
KYCMMXMEXWSPCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/198821-79-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/198821-79-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)