Merck
AMBH2D701CF2
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
Iupac Name
2-ethyl-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-7-8(10(11)12)5-4-6-9(7)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
RXCOEMMGBRUEEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57598-51-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)