Merck
AMBH2D701CAC
Ambeed, Inc.
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
Iupac Name
3-formyl-4-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-3,5,11H
InChI Key
PHIANFGZFLCRDV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74901-29-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)