Merck
AMBH2D701B72
Ambeed, Inc.
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-4-8-6-2-1-3-9-10(5)6/h1-4H
InChI Key
KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18087-73-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)