Merck
AMBH2D701B02
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-phenylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.1
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H8BrN/c12-10-7-4-8-13-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChI Key
QODMOFYNGFSWSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91182-50-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)