Merck
AMBH2D701A8F
Ambeed, Inc.
6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dimethoxy-4(1H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)11-5-12-10(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13)
InChI Key
DMSRMHGCZUXCMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13794-72-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)