Merck
AMBH2D701891
Ambeed, Inc.
3-(Methoxymethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
3-(methoxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-12-6-7-3-2-4-8(5-7)9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ZPBMOTGPFVLBMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32194-76-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/32194-76-6.html