Merck
AMBH2D70105B
Ambeed, Inc.
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.21
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H12F3N/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6,9H,2,14H2,1H3
InChI Key
ZZTDGFLVDISOIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/473732-59-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)