Merck
AMBH2D7009C3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(tert-pentyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.69
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-tert-pentylphenol
Inchi Code
1S/C11H15ClO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4H2,1-3H3
InChI Key
UKTIQCCWPKUZKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5323-65-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5323-65-9.html