Merck
AMBH2D700942
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methylquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.08
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-methylquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI Key
KZACHCSEYVSCEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64658-04-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)