Merck
AMBH2D700816
Ambeed, Inc.
(2-Aminopyrimidin-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
Iupac Name
(2-amino-4-pyrimidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c6-5-7-2-1-4(3-9)8-5/h1-2,9H,3H2,(H2,6,7,8)
InChI Key
TWYCDZQLLFNFGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2164-67-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2164-67-2.html