Merck
AMBH2D7007FF
Ambeed, Inc.
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-2-7(9)10-4-6(5)3-8/h2,4H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
WOQVCAIIMZEFGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179555-10-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)