Merck
AMBH2D700702
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.16
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-2-5(6,3-7)4-8/h7-8H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115-70-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/115-70-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)