Merck
AMBH2D7006FC
Ambeed, Inc.
2-Amino-1H-benzo[d]imidazole-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.16
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-1H-benzimidazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H6N4/c9-4-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10)11-6/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI Key
PNMKRBOIMTZVLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63655-40-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)