Merck
AMBH2D700697
Ambeed, Inc.
4-(Isopropylsulphonyl)benzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.08
MDL番号:
Iupac Name
4-(isopropylsulfonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO4S/c1-7(2)15(13,14)9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI Key
IGJLXIUSOMMUIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850567-98-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/850567-98-5.html