Merck
AMBH2D700679
Ambeed, Inc.
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.04
MDL番号:
Iupac Name
3-aminopiperidine-2,6-dione hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H8N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H
InChI Key
PWGRLXLAQOHQKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90802-45-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)