Merck
AMBH2D7005F8
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-sulfamoylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)15(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChI Key
CYFKZTWSLPKROH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59777-72-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)