Merck
AMBH2D7005D6
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.16
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-4-6(9)3-2-5(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
WJQGMSCRWIKPGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129833-28-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/129833-28-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)