Merck
AMBH2D700280
Ambeed, Inc.
(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.97
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-2-1-3-7-8(6)13-5-4-12-7/h1-3,10-11H,4-5H2
InChI Key
MCWPMXPNJVZOTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/499769-88-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)