Merck
AMBH2D6FF88E
Ambeed, Inc.
Sodium 3-((2-aminoethyl)amino)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.14
MDL番号:
Iupac Name
sodium 3-((2-aminoethyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C5H12N2O2.Na/c6-2-4-7-3-1-5(8)9;/h7H,1-4,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
GRRYHLMTCTVDNC-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84434-12-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/84434-12-8.html