Merck
AMBH2D6FF772
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalen-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.16
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoronaphthalen-1-ol
Inchi Code
1S/C10H7FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,12H
InChI Key
BFANNCFXNHKKTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3132-92-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)