Merck
AMBH2D6FF27C
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-phenoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.11
MDL番号:
Iupac Name
1-iodo-2-phenoxybenzene
Inchi Code
1S/C12H9IO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
AOZLGVLVAJRLPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34883-46-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)