Merck
AMBH2D6FF204
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.56
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H3ClF3N3O2/c7-4-2(6(8,9)10)1-3(13(14)15)5(11)12-4/h1H,(H2,11,12)
InChI Key
GVUDDAXTJZAQQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111928-64-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/111928-64-4.html