Merck
AMBH2D6FF14A
Ambeed, Inc.
tert-butyl 4-(2-cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(cyanoacetyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-5-10(6-9-15)11(16)4-7-14/h10H,4-6,8-9H2,1-3H3
InChI Key
VSLLBQBSHAGKLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/660406-84-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)