Merck
AMBH2D6FF122
Ambeed, Inc.
(2-Methoxy-5-nitrophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.16
MDL番号:
Iupac Name
(2-methoxy-5-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-13-8-3-2-7(9(11)12)4-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
NDVYUOCVDRLAPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5804-49-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)