Merck
AMBH2D6FF0CD
Ambeed, Inc.
1-(2-Hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(2-hydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-3-4-9-5-6-11(13)10(7-9)8(2)12/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QLTTUEFVOAUBSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1990-24-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1990-24-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)