Merck
AMBH2D6FF0B3
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.93
MDL番号:
Iupac Name
4,7-dibromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-5-3-11-7(9)6-4(5)1-2-10-6/h1-3,10H
InChI Key
YGGJWPDZPZHYBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/619331-71-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)