Merck
AMBH2D6FF098
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)7-5-11-8-6-10-3-4-12(7)8/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
SQLWTMXBSLVISZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1286754-14-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)