Merck
AMBH2D6FF064
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.24
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c1-9-7-15(8-14-9)11-4-3-10(6-13)5-12(11)16-2/h3-5,7-8H,1-2H3
InChI Key
PHDBCCIZTKTFGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1243204-92-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1243204-92-3.html