Merck
AMBH2D6FE290
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.68
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
InChI Key
QMXCTKPNQFJZGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28783-41-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28783-41-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)