Merck
AMBH2D6FE211
Ambeed, Inc.
1-(2-Aminothiazol-4-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-3(8)4-2-9-5(6)7-4/h2H,1H3,(H2,6,7)
InChI Key
XLYLXMPLFPQUDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101258-16-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)