Merck
AMBH2D6FDECC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
325.93
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5BrINO/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
InChI Key
ORXZIYFNBWBQCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261516-26-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)