Merck
AMBH2D6FDE2C
Ambeed, Inc.
1-Benzyl 3-methyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.3
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl 3-methyl 4-oxo-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO5/c1-20-14(18)12-9-16(8-7-13(12)17)15(19)21-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-10H2,1H3
InChI Key
IMXBDLLIOVQVIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159299-93-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)