Merck
AMBH2D6FDDCF
Ambeed, Inc.
6-Bromo-7-chloroquinazoline-2,4-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.49
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-7-chloroquinazoline-2,4-diol
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2O2/c9-4-1-3-6(2-5(4)10)11-8(14)12-7(3)13/h1-2H,(H2,11,12,13,14)
InChI Key
DWHJEOWAZBCNNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1166378-30-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)