Merck
AMBH2D6FDDBE
Ambeed, Inc.
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.13
MDL番号:
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6-3-5(4-12)1-2-11-6/h1-3,12H,4H2
InChI Key
UOQWDROTEICSEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131747-61-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/131747-61-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)