Merck
AMBH2D6FDD0F
Ambeed, Inc.
6-Chloro-5-iodopyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.45
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-5-iodo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H3ClIN3/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,(H2,7,8,9)
InChI Key
ICVYKJSDWGGRNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/353272-15-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/353272-15-8.html