Merck
AMBH2D6FDAE4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-methyl-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.61
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-7-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-2-3-7(9)6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
KKQGRCQZEJUHAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427430-82-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1427430-82-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)