Merck
AMBH2D6FD730
Ambeed, Inc.
3-N-Boc-Amino-epsilon-caprolactam
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-oxoazepan-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-5-4-6-12-9(14)7-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)(H,13,15)
InChI Key
OSAXWHKEQRUBFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179686-45-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)