Merck
AMBH2D6FD635
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,4-dichloro-8,9-dihydro-5H-pyrimido[4,5-d]azepine-7(6H)-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.2
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dichloro-5,6,8,9-tetrahydro-7H-pyrimido[4,5-d]azepine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H17Cl2N3O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-6-4-8-9(5-7-18)16-11(15)17-10(8)14/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
HNTXDMDMFRAXNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1065114-27-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)