Merck
AMBH2D6FD496
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.58
MDL番号:
Iupac Name
(5-chloro-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O/c1-8-4(6)2-7-5(8)3-9/h2,9H,3H2,1H3
InChI Key
WVYWXQMEOXPVNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/334893-99-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/334893-99-1.html