Merck
AMBH2D6FCAE9
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methylpyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-methyl-4(1H)-pyridinimine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-9-3-5(7)6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
GUAFGBUKLIFASX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97944-43-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97944-43-9.html