Merck
AMBH2D6FCADC
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.28
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c15-12-7-4-8-14(9-12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2
InChI Key
NDGWBAFATMSBHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95798-22-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)