Merck
AMBH2D6FCA00
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromopicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)7-4-3-6(9)5-10-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
MVJPVDSRSXLJNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77199-09-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)