Merck
AMBH2D6FC979
Ambeed, Inc.
6-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-1-indanone
Inchi Code
1S/C9H9NO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4,10H2
InChI Key
UOJCPAAEKXNPQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69975-65-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69975-65-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)