Merck
AMBH2D6FBF8C
Ambeed, Inc.
2-Iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.03
MDL番号:
Iupac Name
2-iodo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-7-3-5-4-9-2-1-6(5)10-7/h1-4,10H
InChI Key
CVHPZAJQSHPDRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227269-14-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)