Merck
AMBH2D6FBECD
Ambeed, Inc.
2-Iodo-4-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.05
MDL番号:
Iupac Name
2-iodo-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WNVUYAMRIXEZAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1829-21-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1829-21-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)