Merck
AMBH2D6FBEC3
Ambeed, Inc.
N-(4-Methoxybenzyl)formamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxybenzylformamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-11/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
DATDKKQVOOSHGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17061-63-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17061-63-1.html