Merck
AMBH2D6FBE8D
Ambeed, Inc.
2-Cyano-4-methyl-5-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.14
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-5-nitro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c1-5-2-6(3-8)9-4-7(5)10(11)12/h2,4H,1H3
InChI Key
BATZHWWYNGQYHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/267875-30-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)