Merck
AMBH2D6FBE12
Ambeed, Inc.
4-Methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.15
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O4/c1-13-7-6-4(9-3-10-7)2-5(14-6)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BFINEDABYOVUMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1431412-19-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)